Merck
639850
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5440 (lit.)
bp
172 °C (lit.)
densidad
1.649 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cn1ccnc1Br
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-2-6-4(7)5/h2-3H,1H3
Clave InChI
BANOTGHIHYMTDL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole can be used in the synthesis of the following:
  • N-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-1H-imidazol-2-amine via C-N coupling with p-anisidine
  • 1,2-bis[2-methyl-5-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)-3-thienyl]-cyclopentene, a ligand which can form bimetallic platinum(II) complex with potent cytotoxic activity
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
"CN Bond forming reactions in the synthesis of substituted 2-aminoimidazole derivatives"
SanJuan-Gomez A, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2, 44-56 (2014)
"Non-Switching 1, 2-Dithienylethene-based Diplatinum (II) Complex Showing High Cytotoxicity"
Presa A, et al.
Inorganic Chemistry, 55(11), 5356-5364 (2016)