Merck
569969
Sigma-Aldrich
Bis(4-aminophenyl)ether-d12
97 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
4,4′-Oxydianiline-d12
About This Item
Fórmula lineal:
O(C6D4ND2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
212.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensayo
97% (CP)
mp
188-192 °C (lit.)
cambio de masa
M+12
cadena SMILES
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c(Oc2c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D/hD4
Clave InChI
HLBLWEWZXPIGSM-AZLBOOTHSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
426.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
219 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)