329576
Sodium trimethylsilanolate
95%
Sinónimos:
Trimethylsilanol sodium salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder
mp
230 °C ((lit.))
230 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[[Na+].C[Si](C)(C)[O-]]
[Na+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
[1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1]
1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
Clave InChI
[HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N]
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Synthesis of the rhodium silonate complex.
- Silylation of methylphenylsilane with tert-butyldimethylsilanol to synthesize trisiloxanes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?