Merck
220892
Sigma-Aldrich
1,4-butanediol diglicidil éter
≥95%
Sinónimos:
1,4-Bis(2,3-epoxypropyloxy)butane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O4
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
Beilstein:
115238
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
presión de vapor
~10 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
266 °C (lit.)
densidad
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
Clave InChI
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El 1,4-butanediol diglicidil éter (BDDE) es un líquido viscoso de naturaleza higroscópica. El BDDE es el compuesto epóxido homobifuncional utilizado con más frecuencia. El BDDE puede reaccionar con aminas, hidroxilos y grupos sulfhidrilo para producir aminas secundarias, éteres o enlaces tioéter, respectivamente.
Aplicación
El BDDE es un agente reticulante utilizado
  • para preparar amilosa, xilano e hidroxietilcelulosa
  • para el entrecruzamiento de la polietilenimina, que también actúa como una capa de bloqueo de orificios en las células solares orgánicas
  • para el entrecruzamiento del ácido hialurónico en los hidrogeles
  • para la activación de los polímeros solubles de dextrano.
  • Soportes bis-epoxi que contienen amina o hidróxido se hacen reaccionar con el BDDE para formar partículas que contengan en grupo epóxido terminal para reacciones de inmovilización.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wei-Yao Chen et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(16) (2021-08-28)
(1) Background: Obesity is one of the most widespread chronic diseases and increases the risk of several other chronic diseases, especially type 2 diabetes. (2) Methods: Endobarrier is a new medical device what is worn in the small intestines for
Yasemin Udum et al.
Organic electronics, 15(5), 997-1001 (2014-05-13)
We have developed a hole-blocking layer for bulk-heterojunction solar cells based on cross-linked polyethylenimine (PEI). We tested five different ether-based cross-linkers and found that all of them give comparable solar cell efficiencies. The initial idea that a cross-linked layer is
Lennart Kenne et al.
Carbohydrate polymers, 91(1), 410-418 (2012-10-10)
Definitions and methods for the quantification of degree of modification and cross-linking in cross-linked hyaluronic acid (HA) hydrogels are outlined. A novel method is presented in which the HA hydrogel is degraded by the enzyme chondroitinase AC and the digest
The new face of fillers: why evidence and experience both count.
Hema Sundaram
Journal of drugs in dermatology : JDD, 10(9), 964-964 (2011-11-05)
David Stocks et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 10(9), 974-980 (2011-11-05)
Hyaluronic acid (HA) gels are commonly injected into the skin to lift rhytides and to improve facial appearance. The different processes used in their manufacture and formulation yield products with unique physical characteristics that play an important role in predicting