Merck
553506
Sigma-Aldrich
Octadecyl-functionalized silica gel
extent of labeling: ≥20.7% carbon loading
Sinónimos:
C18 silica gel
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Extensión del etiquetado
≥20.7% carbon loading
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)