181501
Poly(1,4-butylene adipate)
average Mw ~12,000 by GPC
Sinónimos:
Adipic acid-1,4-butanediol copolymer, PBAG, Poly(butylene adipate), Poly(tetramethylene adipate)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
chips
mol peso
average Mw ~12,000 by GPC
temperatura de transición
Tg −68 °C
Tm 54 °C
densidad
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCCCO.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4.C4H10O2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;5-3-1-2-4-6/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
Clave InChI
RNSLCHIAOHUARI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?