552313
4-Phenylbenzylamine
97%
Sinónimos:
(4-Phenylphenyl)methanamine, 1-(Biphenyl-4-yl)methanamine, 4-(Aminomethyl)biphenyl, 4-Biphenylmethylamine, Biphenyl-4-ylmethanamine, [(1,1′-Biphenyl-4-yl)methyl]amine, [(Biphenyl-4-yl)methyl]amine, [1,1′-Biphenyl]-4-ylmethanamine, p-Phenylbenzylamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
48-53 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadena SMILES
NCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10,14H2
Clave InChI
RMSPOVPGDBDYKH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- squaric acid asymmetric diamides of glycopeptide antibiotics
- asymmetric diamides of daunomycin and carminomycin
- N-(biphenyl-4-ylmethyl)-1-hydroxy-6-thioxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxamide
4-Phenylbenzylamine may also be used in the synthesis of Gd3+ chelates of DOTA(1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate) type ligands.
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?