Merck
545872
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Aminoglutethimide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
232.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +160°, c = 1 in methanol
mp
115.5-119.5 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[C@@]1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)/t13-/m1/s1
Clave InChI
ROBVIMPUHSLWNV-CYBMUJFWSA-N
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Aplicación
(R)-(+)-Aminoglutethimide can be used:
  • As a building block for the development of cephalosporin based prodrug for antibody-directed enzyme prodrug therapy (ADEPT).
  • To prepare (R)-3-ethyl-3-(4-(3,4,5-trimethoxybenzylamino)phenyl)piperidine-2,6-dione by reacting with 3,4,5-trimethoxybenzylamine via deaminative coupling reaction.
  • To synthesize (R)-2-fluoro-2-(4-methoxyphenyl)-N-(R)-(+)-aminoglutethimide by enantioselective α-fluorination.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of symmetric and unsymmetric secondary amines from the ligand-promoted ruthenium-catalyzed deaminative coupling reaction of primary amines
Arachchige PT K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 83(9), 4932-4947 (2018)
Toward the development of a cephalosporin-based dual-release prodrug for use in ADEPT
Grant JW and Smyth TP
The Journal of Organic Chemistry, 69(23), 7965-7970 (2004)
Combining asymmetric catalysis with natural product functionalization through enantioselective α-fluorination
E Jeremy, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75(3), 969-971 (2010)