Merck
538736
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinónimos:
Benzyldiisopropylamine, polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, diisopropylaminomethylated, Diisopropylaminomethyl-polystyrene, Polystyrene cross-linked with divinylbenzene, diisopropylaminomethylated, ‘Hünig’s base’ on polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
Extensión del etiquetado
2.0-3.5 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
cadena SMILES
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CC(C)N(Cc3ccccc3)C(C)C
Clave InChI
RUUFIVVSWCQCLF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Used in conjunction with polymer-bound isocyanates to scavenge amines.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hulme, C.
Tetrahedron Letters, 40, 7925-7925 (1999)