Merck
542873
Sigma-Aldrich
Pyrene-1-boronic acid
≥95.0%
Sinónimos:
1-Pyreneboronic acid, 1-Pyrenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H11BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
246.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0%
Formulario
solid
mp
247-251 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H11BO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,18-19H
Clave InChI
MWEKPLLMFXIZOC-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mohamed E El-Khouly et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 16(10), 1512-1518 (2017-08-02)
A light harvesting subphthalocyanine-pyrene dyad has been synthesized and characterized by linking pyrene (Py) with subphthalocyanine (SubPc) at its axial position with the B-O bond through the para position of the benzene group. Upon photoexcitation at the pyrene unit of
Hailei Zhang et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(42), 23805-23811 (2015-10-10)
A novel fluorescence probe based on modified halloysite nanotubes (HNTs) by using 1-pyrenylboronic acid selectively grafted onto the inner surface of lumen was successfully achieved. The solid-state nuclear magnetic resonance ((13)C and (11)B), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Fourier transform