523259
α-Methyl-9-anthracenemethanol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
222.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
124-128 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H14O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-11,17H,1H3
Clave InChI
WRADANNQOTZBDC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
α-Methyl-9-anthracenemethanol is an aromatic alcohol.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
M Ashtari et al.
Journal of chromatography. A, 1409, 89-107 (2015-07-30)
Molecular dynamics simulations are employed to examine the selectivity of four proline-based chiral stationary phases in two solvent environments, a relatively apolar n-hexane/2-propanol solvent and a polar water/methanol solvent. The four chiral surfaces are based on a BOC-terminated diproline, a