407283
Dipentaerythritol penta-/hexa-acrylate
contains ≤650 ppm MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
Dipentaerythritol monohydroxypentaacrylate, Dipentaerythritol pentaacrylate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
contiene
≤650 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.49 (lit.)
densidad
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCC(COCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C.C=CC(=O)OCC(COCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C28H34O13.C25H32O12/c1-7-21(29)36-15-27(16-37-22(30)8-2,17-38-23(31)9-3)13-35-14-28(18-39-24(32)10-4,19-40-25(33)11-5)20-41-26(34)12-6;1-6-19(27)33-14-24(11-26,15-34-20(28)7-2)12-32-13-25(16-35-21(29)8-3,17-36-22(30)9-4)18-37-23(31)10-5/h7-12H,1-6,13-20H2;6-10,26H,1-5,11-18H2
Clave InChI
WDCLDIHFVMMPSW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?