187240
9-Anthracenemethanol
97%
Sinónimos:
9-(Hydroxymethyl)anthracene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
solubilidad
chloroform: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to yellow
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-9,16H,10H2
Clave InChI
JCJNNHDZTLRSGN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
9-Anthracenemethanol is a derivative of anthracene used in the Diels-Alder reactions.
Aplicación
- As a starting material to prepare 9-anthracenylmethyl-1-piperazinecarboxylate, which acts as a reagent in the determination of isocyanates using HPLC.
- In the Diels-Alder reaction with dimethylacetylene-dicarboxylate to yield lactone derivatives.
- As an initiator in the ring-opening polymerization of δ-valerolactone to yield poly(δ-valerolactone).
- As a starting material in the synthesis of polymer-supported anthracene, which acts as a dienophile scavenger in cycloaddition reactions.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)