520780
Platinum black
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Platinum element
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: platinum
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
superficie
25-34 m2/g
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.