499501
3,5-Dibromophenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
3,5-Dibromobenzene boronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H3B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
279.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
mp
>300 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
OB(O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H5BBr2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
Clave InChI
WQBLCGDZYFKINX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Reactant involved in:
- Vacuo condensation and on-surface radical addition for synthesis of phenylene-boroxine networks
- Lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines yielding functionalized dihalophenylboronic acids
- Cycloboronation of tetrasubstituted butanetetraols
- Homocoupling of arylboronic acids
- Synthesis of borondipyrromethene hybrids
- Studies of structure and activity of NHC and dendritic NHC iridium complexes
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?