Merck
499404
Sigma-Aldrich
2-Thiazolylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H2BrNSZn
Número de CAS:
Peso molecular:
229.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
concentration
0.5 M in THF
density
0.992 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]c1nccs1
InChI
1S/C3H2NS.BrH.Zn/c1-2-5-3-4-1;;/h1-2H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WTQFGZNAHGOFCU-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Legal Information
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-6.2 °F
flash_point_c
-21.2 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)