Documentos clave
8.18419
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzyl chloride
for synthesis
Sinónimos:
3-Fluorobenzyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6ClF
Número de CAS:
Peso molecular:
144.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
207-264-8
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
bp
176-177 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 58 °C
densidad
1.21 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Fc1cc(ccc1)CCl
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Clave InChI
XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.212 - 1.214
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup