482358
Ferrocenium tetrafluoroborate
technical grade
Sinónimos:
Bis(cyclopentadienyl)iron tetrafluoroborate, Dicyclopentadienyliron fluoborate, Dicyclopentadienyliron tetrafluoroborate
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
idoneidad de la reacción
core: iron
reagent type: catalyst
mp
178 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Fe+].F[B-](F)(F)F.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.BF4.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-5H;;/q;;-1;+1
Clave InChI
ZSPXIHLQPWVOQR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- an oxidizing agent in the synthesis of the monocationic Co(II)complex [CpCo(azpy)]+
- a Lewis acid catalyst in epoxide ring opening and to activatethe carbonyl group for addition or cycloadditions reactions
- an oxidizing agent when used in conjuntion with a Cl-source
- a reversible redox reagent between stannole dianion and bistannole-1,2-dianion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)