Merck
400068
Sigma-Aldrich
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex
Sinónimos:
Fluoroboric acid diethyl ether complex
About This Item
Fórmula lineal:
HBF4 · O(CH2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
51-57%
Nivel de calidad
Formulario
liquid
densidad
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
1.18 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[F.FB(F)F.CCOCC]
F.FB(F)F.CCOCC
InChI
[1S/C4H10O.BF3.FH/c1-3-5-4-2;2-1(3)4;/h3-4H2,1-2H3;;1H]
1S/C4H10O.BF3.FH/c1-3-5-4-2;2-1(3)4;/h3-4H2,1-2H3;;1H
Clave InChI
[XFHGDBFMJCLEOW-UHFFFAOYSA-N]
XFHGDBFMJCLEOW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Tetrafluoroboric acid diethyl ether complex can be used to facilitate phosphine-borane decomplexation from bisphosphine-borane complexes for the preparation of bisphosphine ligands. It can also act as ligands to synthesize with transition-metal complexes.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
264.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
129 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An efficient procedure for the synthesis of C-chiral bisphosphines.
McKinstry L, et al.
Tetrahedron, 51(28), 7655-7666 (1995)
Chelated ? 5-cyclopentadienyl-?-ethyl complexes of molybdenum and tungsten; molecular structure of W (? 5-C 5 H 4 CH 2-?-CH 2)(CO) 3.
Amor F, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 604(1), 126-131 (2000)
Dynamic behavior of dicobalt hexacarbonyl propargyl cations and their reactions with chiral nucleophiles.
Schreiber S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109(19), 5749-5759 (1987)