Merck
479535
Sigma-Aldrich
Complejo de platino(0)-1,3-divinil-1,1,3,3-tetrametildisiloxano solution
0.05 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
Sinónimos:
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
About This Item
Fórmula lineal:
O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt
Número de CAS:
Peso molecular:
381.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
concentración
0.05 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
bp
>200 °C
densidad
0.984 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
Clave InChI
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)