144207
Chlorodimethylsilane
98%
Sinónimos:
DMCS, Dimethylchlorosilane
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
8.56 psi ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
lim. expl.
20 %
índice de refracción
n20/D 1.383 (lit.)
bp
34.7 °C (lit.)
mp
−111 °C (lit.)
densidad
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[SiH](C)Cl
InChI
1S/C2H7ClSi/c1-4(2)3/h4H,1-2H3
Clave InChI
YGHUUVGIRWMJGE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-23 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?