244961
Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
97%
Sinónimos:
Pt(PPh3)4, Platinum(0)-tetrakis(triphenylphosphine)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Pt].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pt/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
Clave InChI
SYKXNRFLNZUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
It can undergo oxidative addition to organochalcogen compounds such as dithienyl ditelluride through the cleavage of the carbon–chalcogen bond. This reaction can play a role in homogeneous catalysis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?