449865
Lead(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999%
Sinónimos:
Cotunnite
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 547 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
AnhydroBeads™
Ensayo
99.999%
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lead
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
bp
950 °C (lit.)
mp
501 °C (lit.)
densidad
5.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[PbH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Información legal
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.