211141
Lead(II) bromide
≥98%
Sinónimos:
Dibromolead, Lead dibromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lead
bp
892 °C (lit.)
mp
371 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: insoluble(lit.)
densidad
6.66 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[PbH2]Br
InChI
1S/2BrH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.