449601
Aluminum bromide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Aluminum tribromide, Aluminum tribromide (AlBr3 )
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
presión de vapor
1 mmHg ( 81.3 °C)
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: aluminum
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
94-98 °C (lit.)
densidad
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)