229407
Aluminum isopropoxide
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
AIP, Aluminum isopropylate, Aluminum triisopropoxide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
solid
idoneidad de la reacción
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
128-133 °C (lit.)
densidad
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
Clave InChI
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Sol-gel precursor to synthesize ZnAl2O4 powders for transparent ceramics.[1]
- Precursor material for the fabrication of nanosized SAPO-34 zeolites with a 4-fold increase in catalytic lifetime and significantly increased selectivity.[2]
- A starting material to prepare long-persistent luminescence materials for display devices and bioimaging.
- Coating material to fabricate electrodes for lithium-ion batteries to enhance cycling stability and performance.[3]
- A catalyst for alkylation of resorcinol with camphene.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.