433632
Hydrazine solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
Hydrazine, Nitrogen hydride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
concentración
1.0 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.886 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydrazine
cadena SMILES
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
Clave InChI
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As reducing agent for the reduction of the first row (3d) transition metal complexes in aqueous solution.
- Preparation of nanoscale reduced metal oxides such as VO2(B), Cr2O3.
- As fuel for the direct hydrazine fuel cell (DHFC).
- As reducing agent for the synthesis of metallic monodisperse copper nanoparticles.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?