Merck
413666
Sigma-Aldrich
Indium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Sinónimos:
Indium triiodide
About This Item
Fórmula lineal:
InI3
Número de CAS:
Peso molecular:
495.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99.998% trace metals basis
grado:
anhydrous
Formulario:
powder
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
99.998% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: indium
impurezas
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
I[In](I)I
InChI
1S/3HI.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Used to prepare vinyl and methyl indates which undergo regioselective reactions with cinnamyl bromide.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hirashita, T., et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3225-3225 (2004)
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.