40460
N,N-Dimethylhexadecylamine
technical, ≥95% (GC)
Sinónimos:
1-(Dimethylamino)hexadecane, N,N-Dimethylpalmitylamine
About This Item
Productos recomendados
grado
technical
Ensayo
≥95% (GC)
≥98.0% (NT)
impurezas
≤0.3% water
densidad
0.801 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C18H39N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2)3/h4-18H2,1-3H3
Clave InChI
NHLUVTZJQOJKCC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As pore size mediator for the synthesis of monodispersed mesoporous silica nanoparticles.
- As swelling agent in the fabrication of colloidal mesoporous silica nanoparticles of a tunable mesopore size.
- Preparation of 1,4-bis(N-hexadecyl-N,N-dimethylammonium)butane dibromide, Gemini surfactant.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
287.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
142 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?