284386
N,N-Dimethyldodecylamine
97%
Sinónimos:
1-(Dimethylamino)dodecane, DDA
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<129 mmHg ( 21 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4375 (lit.)
bp
80-82 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
densidad
0.787 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3
Clave InChI
YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- as a capping agent during the synthesis of Au(core)-Pd(shell) bimetallic nanoparticles in toluene[1]
- in the synthesis of N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propane sulfonate[2]
- in the preparation of novel bis-quaternary ammonium salt, via reaction with epichlorohydrin (in the presence of the amine hydrochloride) or various dichloro compounds[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?