401528
Bismuth(III) fluoride
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Trifluorobismuthine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: bismuth
impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
solubilidad
H2O: insoluble(lit.)
densidad
8.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[Bi](F)F
InChI
1S/Bi.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)