270717
Acetonitrilo
≥99.93%, HPLC grade, suitable for HPLC
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Acetonitrilo, HPLC grade, ≥99.93%
grado
HPLC grade
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
descripción
gradient analysis <= 0.005 254nm
Ensayo
≥99.93%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
973 °F
purificado por
sub-micron filtration
lim. expl.
16 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
<0.005% water
residuo de evap.
<0.0002%
color
colorless
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
−48 °C
solubilidad
water: soluble (completely)
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorción
<0.005 mAU at 254 nm
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 190 nm Amax: 1.00
λ: 200 nm Amax: 0.05
λ: 210 nm Amax: 0.03
λ: 220 nm Amax: 0.01
λ: 235-400 nm Amax: 0.005
Formato
neat
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?