264989
2-Methyl-3-thiosemicarbazide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCSN(CH3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
105.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
173-175 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(N)C(N)=S
InChI
1S/C2H7N3S/c1-5(4)2(3)6/h4H2,1H3,(H2,3,6)
Clave InChI
IIGQLQZSWDUOBI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
The rate constant for dihydroxy intermediate formation from 2-methyl-3-thiosemicarbazide was studied.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Synthesis and characterization of new amino acyl-4-thiazolidones.
Leite ACL, et al.
Quimica nova, 30(2), 284-286 (2007)
Reaction between various benzaldehydes and phenylhydroxylamine: special behaviour compared with other amines.
Brighente IM, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1861-1864 (1991)
Franco Bisceglie et al.
Metallomics : integrated biometal science, 8(12), 1255-1265 (2016-11-15)
A comparative study between two bisthiosemicarbazones, 2,3-butanedione bis(4,4-dimethyl-3-thiosemicarbazone) and 2,3-butanedione bis(2-methyl-3-thiosemicarbazone), and their copper(ii) complexes is reported. The four compounds have been tested on a leukemia cell line U937 (p53-null) and on an adenocarcinoma cell line A549. The study includes