A34805
2-Allylphenol
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.546 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
densidad
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C9H10O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-4,6-7,10H,1,5H2
Clave InChI
QIRNGVVZBINFMX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?