Merck
562440
Sigma-Aldrich
6-Aminobenzothiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
150.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
87-91 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc2ncsc2c1
InChI
1S/C7H6N2S/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,8H2
Clave InChI
FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
6-Aminobenzothiazole can be prepared from 6-nitrobenzothiazole via sonochemical reduction method.[1]
Aplicación
6-Aminobenzothiazole may be used in the synthesis of following:
  • 1-(6-amino-benzothiazolyl)-3-chloro-5-methoxytriazine[2]
  • 6-[(4-N,N-dimethylaminophenyl)diazenyl]benzothiazole[3]
  • 6-[(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl]benzothiazole[3]
  • 6-dimethylaminobenzothiazole[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
?The synthesis and structural study of two benzothiazolyl azo dyes: X-ray crystallographic and computational study of azo?hydrazone tautomerism?
Pavlovic G, et al.
Dyes and Pigments, 83(3), 354-362 (2009)
"2-Hydroxy-4, 6-diamino-[1, 3, 5] triazines: a novel class of VEGF-R2 (KDR) tyrosine kinase inhibitors"
Baindur N, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(6), 1717-1720 (2005)
"Preparation of novel push-pull benzothiazole derivatives with reverse polarity: compounds with potential non-linear optic application"
Hrobarik P, et al.
Synthesis, 2005(04), 600-604 (2005)