Merck
235016
Sigma-Aldrich
Dimethylphenylsilane
≥98%
Sinónimos:
Phenyldimethylsilane
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5SiH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.27
Beilstein:
2204906
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
157 °C/744 mmHg (lit.)
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[SiH](C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H12Si/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
Clave InChI
ZISUALSZTAEPJH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Dimethylphenylsilane is used as a silylating agent in homocoupling reactions to produce well defined polymers.
Aplicación
Reagent for enol ether synthesis.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Cu3 (BTC) 2 catalyzed dehydrogenative coupling of dimethylphenylsilane with phenol and homocoupling of dimethylphenylsilane to disiloxane
Anbu, Nagaraj, et,al
Journal of Colloid and Interface Science, 490, 430-435 (2017)
B (C 6 F 5) 3-catalyzed group transfer polymerization of alkyl methacrylates with dimethylphenylsilane through in situ formation of silyl ketene acetal by B (C 6 F 5) 3-catalyzed 1, 4-hydrosilylation of methacrylate monomer
Chen, Yougen and Kitano
Open Journal of Polymer Chemistry, 6, 3502-3511 (2015)
Slawomir Rubinsztajn et al.
Macromolecular rapid communications, 42(5), e2000601-e2000601 (2020-12-04)
The reaction of poly(hydromethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane) with zirconium (IV) n-propoxide in dry toluene leads to extensive scission of the siloxane chain and conversion of Si-H groups. These processes produce oligomeric siloxanes and organosilanes containing moisture sensitive propoxy and siloxy-zirconate groups. The obtained