Merck
66612
Sigma-Aldrich
Methyldiethoxysilane
≥96%
Sinónimos:
Diethoxy-methylsilane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H14O2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
134.25
Beilstein:
1733975
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥96%
bp
94-95 °C (lit.)
densidad
0.838 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCO[SiH](C)OCC
InChI
1S/C5H14O2Si/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
SOGIFFQYRAXTDR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Bhushan P Mahadik et al.
Biomaterials, 67, 297-307 (2015-08-04)
Hematopoietic stem cells (HSCs) are a rare stem cell population found primarily in the bone marrow and responsible for the production of the body's full complement of blood and immune cells. Used clinically to treat a range of hematopoietic disorders