113379
Chloro(dimethyl)phenylsilane
98%
Sinónimos:
DMPSCl, Dimethylphenylchlorosilane, Dimethylphenylsilylchloride, Phenyldimethylchlorosilane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
densidad
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11ClSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
KWYZNESIGBQHJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?