Merck
233188
Sigma-Aldrich
4′-(Trifluoromethyl)acetophenone
98%
Sinónimos:
4-Acetylbenzotrifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
188.15
Beilstein:
1870425
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
79-80 °C/8 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Clave InChI
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The enantioselective addition of dialkylzinc to 4′-(trifluoromethyl)acetophenone mediated by 1,2-bis(hydroxycamphorsulfonamido)cyclohexenes in the presence of titanium tetraisopropoxide has been investigated[1]. Phosphorescence emission spectra of 4′-(trifluoromethyl)acetophenone has been studied using pulsed source phosphorimetry[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pulsed source, time resolved phosphorimetry determination of phosphorescence lifetimes.
Harbaugh KF, et al.
Analytical Chemistry, 45(2), 381-382 (1973)
Highly enantioselective addition of dialkylzinc reagents to ketones promoted by titanium tetraisopropoxide.
Yus M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(21), 2291-2293 (2002)