Merck
F3207
Sigma-Aldrich
4′-Fluoroacetophenone
99%
Sinónimos:
1-(4-Fluorophenyl)ethan-1-one, 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-fluorobenzene, 4-Acetylfluorobenzene, p-Fluorophenyl methyl ketone
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
138.14
Beilstein:
386013
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.511 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
densidad
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
Clave InChI
ZDPAWHACYDRYIW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)