Merck
226424
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)ethanol
99%
Sinónimos:
2-(Methylmercapto)ethanol, 2-Hydroxyethyl methyl sulfide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
92.16
Beilstein:
1731081
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4930 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
thioether
cadena SMILES
CSCCO
InChI
1S/C3H8OS/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
The transient absorption spectrum formed on reaction of H atoms and OH radicals with an aqueous solution of 2-(methylthio)ethanol was studied[1].
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Structure?reactivity studies on? OH radical reaction with substituted dialkyl sulfides.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 7, 1425-1432 (1999)
Aaron B Cowley et al.
Biochemistry, 43(6), 1656-1666 (2004-02-11)
N-Acetylmicroperoxidase-8 (1) contains heme and residues 14-21 of horse mitochondrial cytochrome c (cyt c). The two thioether bonds linking protein to heme in cyt c are present in 1, and the native axial ligand His-18 remains coordinated to iron. As
Matthew C Mackenzie et al.
Biomacromolecules, 16(1), 236-245 (2014-12-18)
The field of RNA interference depends on the development of safe and efficient carriers for short interfering ribonucleic acid (siRNA) delivery. Conventional cationic monomers for siRNA delivery have utilized the nitrogen heteroatom to produce cationic charges. Here, we polymerized cationic