230553
Sodium ethoxide solution
21 wt. % in ethanol
Sinónimos:
Sodium ethylate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
21 wt. % in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.385
densidad
0.868 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Na+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Clave InChI
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?