Merck
217336
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride-d7
98 atom % D
Sinónimos:
α-Chlorotoluene-d7
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5CD2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
133.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.5374 (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
densidad
1.160 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
Clave InChI
KCXMKQUNVWSEMD-XZJKGWKKSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Heart,forestomach, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)