386472
Benzyl-d7 alcohol
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5CD2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
115.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.537 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
densidad
1.113 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+7
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
Clave InChI
WVDDGKGOMKODPV-XZJKGWKKSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?