614785
Benzyl-α,α-d2 chloride
98 atom % D
Sinónimos:
α-Chlorotoluene-α,α−d2
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
bp
177-181 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
densidad
1.117 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
ClC([2H])([2H])C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6D2
Clave InChI
KCXMKQUNVWSEMD-NCYHJHSESA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Heart,forestomach, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)