Merck
215120
Sigma-Aldrich
Tetracloruro de silicio
99%
Sinónimos:
STC, Tetraclorosilano
About This Item
Fórmula lineal:
SiCl4
Número de CAS:
Peso molecular:
169.90
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor density
5.86 (vs air)
vapor pressure
420 mmHg ( 37.7 °C)
assay
99%
form
liquid
reaction suitability
core: silicon
bp
57.6 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
InChI key
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
General description
El tetracloruro de silicio (SiCl4) es un compuesto inorgánico. Su estructura cristalina es similar a la del tetracloruro de carbono (CCl4). El SiCl4 puede sintetizarse mediante cloración de compuestos de silicio (por ejemplo, Mg2Si, SiC, SiO2/C).
Application
El SiCl4 puede utilizarse;
  • en la preparación de silicio de gran pureza, el silicio de gran pureza procedente del tetracloruro de silicio puede encontrar importantes aplicaciones en la industria de los semiconductores y en las células fotovoltaicas.
  • desaluminar la zeolita mordenita.
  • como agente de acoplamiento para la síntesis de amina a partir del ácido carboxílico y una amida.
  • en la síntesis de nanosílice.
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Silicon tetrachloride as a coupling reagent for amide formation
Chan TH and Wong LTL
The Journal of Organic Chemistry, 34(9), 2766-2767 (1969)
Verma NK , et al.
Comprehensive Chemistry XI null
Dealumination of mordenite using silicon tetrachloride vapour
Klinowski J, et al.
Zeolites, 3(1), 5-7 (1983)
Using hydrolysis of silicon tetrachloride to prepare highly dispersed precipitated nanosilica
Xiao Y, et al.
Chemical Engineering Journal, 283(1), 1-8 (2016)
Zeolites treated with silicon tetrachloride vapour. IV. Acidity.
Anderson MW and Klinowski J
Zeolites, 6(6), 455-466 (1986)
Artículos
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Ver todo