208450
Germanium(IV) chloride
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Germanium tetrachloride
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
76 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: germanium
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
83 °C (lit.)
mp
−49.5 °C (lit.)
densidad
1.844 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cl[Ge](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Ge/c1-5(2,3)4
Clave InChI
IEXRMSFAVATTJX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Does not sustain combustion.
Punto de inflamabilidad (°C)
Does not sustain combustion.
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)