Documentos clave
8.07706
Sigma-Aldrich
Silicon tetrachloride
for synthesis
Sinónimos:
Silicon tetrachloride, Silicon(IV) chloride, Tetrachlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl4Si
Número de CAS:
Peso molecular:
169.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352307
Número índice de la CE:
233-054-0
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
257 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
pH
1 (5 g/L in H2O)
bp
57 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
densidad
1.48 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Si](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
Clave InChI
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable