213403
N-Selectride®
1.0 M in THF
Sinónimos:
Sodium tri-sec-butylborohydride solution
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1.0 M in THF
densidad
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Na/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
Clave InChI
JUFGMKFPFVIKOY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Reducing agent
Reactant for:
- Conjugate hydride reduction-initiated tandem cyclization reactions
- Sereoselective nucleophilic addition reactions
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-15 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?