213438
Potassium triethylborohydride solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
Potassium hydrotriethylborate, Potassium triethylhydridoborate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1.0 M in THF
densidad
0.902 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[K+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.K/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
Clave InChI
MFRDRDKPANBWOI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Reducing agent for synthesis of PtNi intermetallic nanoparticle catalysts with electrocatalytic activity
- Reducing agent for preparation of vanadium nanoparticles (~7 nm) stabilized on activated carbon
Reagent for:
- Preparation of lithium, sodium, and potassium boron monohydride complexes with tetramethylethylenediamine and pentamethyldiethylenetriamine
- Dehydrogenation reactions
- Tandem nucleophilic addition/C-C bond cleaving fragmentation reactions with cyclic vinylogous acyl triflates
- Preparation of coordinatively unsaturated pseudotetrahedral iron(II) precursors as precatalysts for the room-temperature hydrogenation of unsaturated hydrocarbons
- Substitution reactions
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?